Butylsuccinic anhydride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937809-10G
OR937809-1G
OR937809-5G
APOSOR937809-10GEA
864
EUR
APOSOR937809-10G
APOSOR937809-1G
APOSOR937809-5G
Butylsuccinic anhydride 95%
Butylsuccinic anhydride
Formel:
C₈H₁₂O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2035-76-9 |