Schwefeltrioxid-Triethylamin-Komplex 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937729-1G OR937729-25G OR937729-5G
APOSOR937729-1GEA 125 EUR
APOSOR937729-1G APOSOR937729-25G APOSOR937729-5G
Schwefeltrioxid-Triethylamin-Komplex 95%
Schwefeltrioxid-Triethylamin-Komplex
Formel: C₆H₁₅NO₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 761-01-3