4-Ethoxy-3-methoxybenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Ethoxy-5-(hydroxymethyl)anisole, (4-Ethoxy-3-methoxyphenyl)methanol
OR937675-1G
OR937675-250MG
APOSOR937675-1GEA
354
EUR
APOSOR937675-1G
APOSOR937675-250MG
4-Ethoxy-3-methoxybenzylalkohol 97%
4-Ethoxy-3-methoxybenzylalkohol
Formel:
C₁₀H₁₄O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004656 CAS-Nummer: 61813-58-9 |