Stearinsäureglycidylester 90%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937562-1G OR937562-25G OR937562-5G
APOSOR937562-1GEA 65.4 EUR
APOSOR937562-1G APOSOR937562-25G APOSOR937562-5G
Stearinsäureglycidylester 90%
Glycidyl stearate
Formel: C₂₁H₄₀O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059110
CAS-Nummer: 7460-84-6