4-Isothiocyanato-1-buten 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937510-1G OR937510-250MG
APOSOR937510-1GEA 604 EUR
APOSOR937510-1G APOSOR937510-250MG
4-Isothiocyanato-1-buten 95%
4-Isothiocyanato-1-buten
Formel: C₅H₇NS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191660
CAS-Nummer: 3386-97-8