cis-1,2-Cyclohexanedimethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937505-1G
OR937505-5G
APOSOR937505-1GEA
24.4
EUR
APOSOR937505-1G
APOSOR937505-5G
cis-1,2-Cyclohexanedimethanol 95%
cis-1,2-Cyclohexanedimethanol
Formel:
C₈H₁₆O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00062987 CAS-Nummer: 15753-50-1 |