(S)-(-)-1-Ethyl-2-Pyrrolidincarboxylsäure-Ethylester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(-)-1-Ethyl-L-proline Ethyl Ester, (S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Et-Pro-OEt
OR937412-1G
OR937412-5G
APOSOR937412-1GEA
203
EUR
APOSOR937412-1G
APOSOR937412-5G
(S)-(-)-1-Ethyl-2-Pyrrolidincarboxylsäure-Ethylester 95%
Ethyl (S)-(-)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate
Formel:
C₉H₁₇NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191434 CAS-Nummer: 938-54-5 |