Methylsuccinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937273-25G
OR937273-5G
OR937273-100G
APOSOR937273-25GEA
24.4
EUR
APOSOR937273-25G
APOSOR937273-5G
APOSOR937273-100G
Methylsuccinic acid 95%
Methylsuccinic acid
Formel:
C₅H₈O₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002659 CAS-Nummer: 498-21-5 |