4-Iodbenzylamin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9371-1G OR9371-5G
APOSOR9371-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9371-1G APOSOR9371-5G
4-Iodbenzylamin Hydrochlorid
4-Iodbenzylamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉ClIN
Schmelzpunkt: 275…280 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039324
CAS-Nummer: 59528-27-7