2-sulphanyl-5,6,7,8-tetrahydro-4-quinazolinol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline-2-thiol
OR9369-1G OR9369-5G
APOSOR9369-1GEA 140 EUR
APOSOR9369-1G APOSOR9369-5G
2-sulphanyl-5,6,7,8-tetrahydro-4-quinazolinol
2-sulphanyl-5,6,7,8-tetrahydro-4-quinazolinol
Formel: C₈H₁₀N₂OS
Molekulargewicht: 182.25 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00665849
CAS-Nummer: 16064-21-4