4-Chlor-(3-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-3-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Chloro-3-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
OR9368-1G OR9368-5G OR9368-10G
APOSOR9368-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9368-1G APOSOR9368-5G APOSOR9368-10G
4-Chlor-(3-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
4-Chlor-(3-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BClO₄
Schmelzpunkt: 136…138 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06801690
CAS-Nummer: 874219-45-1