3-Ethyl-3-methylpentandisäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936775-10G OR936775-1G OR936775-5G
APOSOR936775-10GEA 705 EUR
APOSOR936775-10G APOSOR936775-1G APOSOR936775-5G
3-Ethyl-3-methylpentandisäure 95%
3-Ethyl-3-methylpentandisäure
Formel: C₈H₁₄O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020494
CAS-Nummer: 5345-01-7