Tiglic anhydride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936769-1G OR936769-5G
APOSOR936769-1GEA 197 EUR
APOSOR936769-1G APOSOR936769-5G
Tiglic anhydride 95%
Tiglic anhydride
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143614
CAS-Nummer: 14316-68-8