2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane 85%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936726-100G OR936726-25G
APOSOR936726-100GEA 0 EUR
APOSOR936726-100G APOSOR936726-25G
2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane 85%
2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037847
CAS-Nummer: 2210-79-9