2-Nitroso-1-naphthol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936641-25G OR936641-5G
APOSOR936641-25GEA 270 EUR
APOSOR936641-25G APOSOR936641-5G
2-Nitroso-1-naphthol 98%
2-Nitroso-1-naphthol
Formel: C₁₀H₇NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003932
CAS-Nummer: 132-53-6