Fumaraldehyd Mono(Dimethylacetal) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936614-1G OR936614-250MG
APOSOR936614-1GEA 654 EUR
APOSOR936614-1G APOSOR936614-250MG
Fumaraldehyd Mono(Dimethylacetal) 95%
Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal)
Formel: C₆H₁₀O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191439
CAS-Nummer: 4093-49-6