1-Isopropyl-3-pyrrolidinol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936536-10G OR936536-1G OR936536-5G
APOSOR936536-10GEA 899 EUR
APOSOR936536-10G APOSOR936536-1G APOSOR936536-5G
1-Isopropyl-3-pyrrolidinol 95%
1-Isopropyl-3-pyrrolidinol
Formel: C₇H₁₅NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191525
CAS-Nummer: 42729-56-6