Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
DL-2-Hydroxy-3-butenoic Acid Methyl Ester
OR936535-5G
OR936535-1G
OR936535-250MG
APOSOR936535-5GEA
1250
EUR
APOSOR936535-5G
APOSOR936535-1G
APOSOR936535-250MG
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Formel:
C₅H₈O₃ Siedepunkt: 64 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00144164 CAS-Nummer: 5837-73-0 |