Phenylsuccinic anhydride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936348-25G OR936348-5G
APOSOR936348-25GEA 120 EUR
APOSOR936348-25G APOSOR936348-5G
Phenylsuccinic anhydride 95%
Phenylsuccinic anhydride
Formel: C₁₀H₈O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192395
CAS-Nummer: 1131-15-3