4,4'-Sulfandiyldipyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936342-1G
OR936342-250MG
OR936342-5G
APOSOR936342-1GEA
108
EUR
APOSOR936342-1G
APOSOR936342-250MG
APOSOR936342-5G
4,4'-Sulfandiyldipyridin 95%
4,4'-Sulfandiyldipyridin
Formel:
C₁₀H₈N₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00059784 CAS-Nummer: 37968-97-1 |