(±)-2-Phenyl-1-propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936303-25G OR936303-500G
APOSOR936303-25GEA 24.4 EUR
APOSOR936303-25G APOSOR936303-500G
(±)-2-Phenyl-1-propanol 95%
(±)-2-Phenyl-1-propanol
Formel: C₆H₅CH(CH₃)CH₂OH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004736
CAS-Nummer: 1123-85-9