Copper(I)-2-thiophenecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936291-100G OR936291-25G
APOSOR936291-100GEA 161 EUR
APOSOR936291-100G APOSOR936291-25G
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate 95%
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
Formel: C₅H₃CuO₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02183524
CAS-Nummer: 68986-76-5
UN-Nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III