N-Ethyl-p-toluenesulphonamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936234-100G OR936234-500G
APOSOR936234-100GEA 24.4 EUR
APOSOR936234-100G APOSOR936234-500G
N-Ethyl-p-toluenesulphonamide 95%
N-Ethyl-p-toluenesulphonamide
Formel: C₉H₁₃NO₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00048511
CAS-Nummer: 80-39-7