3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (3-(Adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl)boronic acid
OR9355-1G OR9355-250MG
APOSOR9355-1GEA 159 EUR
APOSOR9355-1G APOSOR9355-250MG
3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid
Formel: C₁₇H₂₃BO₃
Schmelzpunkt: 239…242 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08056355
CAS-Nummer: 459423-32-6