3-(2,3-Dihydroindol-1-yl)propionic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Indolin-1-yl)propanoic acid
OR9339-1G
OR9339-5G
OR9339-25G
APOSOR9339-1GEA
136
EUR
APOSOR9339-1G
APOSOR9339-5G
APOSOR9339-25G
3-(2,3-Dihydroindol-1-yl)propionic acid 95+%
3-(2,3-Dihydroindol-1-yl)propionic acid
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ Schmelzpunkt: 75…77 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00220603 CAS-Nummer: 99855-02-4 |