[4-(Dimethylamino)phenyl]acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933243-1G OR933243-250MG OR933243-5G
APOSOR933243-1GEA 114 EUR
APOSOR933243-1G APOSOR933243-250MG APOSOR933243-5G
[4-(Dimethylamino)phenyl]acetic acid 95%
[4-(Dimethylamino)phenyl]acetic acid
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075591
CAS-Nummer: 17078-28-3