4-Methoxy-2-methylphenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Hydroxy-3-methylanisol
OR933049-10G
OR933049-5G
OR933049-250MG
APOSOR933049-10GEA
368
EUR
APOSOR933049-10G
APOSOR933049-5G
APOSOR933049-250MG
4-Methoxy-2-methylphenol 96%
4-Methoxy-2-methylphenol
Formel:
C₈H₁₀O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11055138 CAS-Nummer: 5307-05-1 |