tert-Butyl glycolate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR932881-100G
OR932881-25G
OR932881-5G
APOSOR932881-100GEA
178
EUR
APOSOR932881-100G
APOSOR932881-25G
APOSOR932881-5G
tert-Butyl glycolate 95%
tert-Butyl glycolate
Formel:
C₆H₁₂O₃ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03452739 CAS-Nummer: 50595-15-8 |