2-Buten-1-ylsuccinic anhydride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932680-1G
OR932680-25G
OR932680-5G
APOSOR932680-1GEA
145
EUR
APOSOR932680-1G
APOSOR932680-25G
APOSOR932680-5G
2-Buten-1-ylsuccinic anhydride 95%
2-Buten-1-ylsuccinic anhydride
Formel:
C₈H₁₀O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03423563 CAS-Nummer: 7538-42-3 |