Methyl-2-(brommethyl)-6-nitrobenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate
OR932561-250MG OR932561-1G
APOSOR932561-250MGEA 171 EUR
APOSOR932561-250MG APOSOR932561-1G
Methyl-2-(brommethyl)-6-nitrobenzoat 98%
Methyl-2-(brommethyl)-6-nitrobenzoat
Formel: C₉H₈BrNO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114314
CAS-Nummer: 61940-21-4
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III