3-Chloro-N-methylpyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932541-1G OR932541-5G
APOSOR932541-1GEA 328 EUR
APOSOR932541-1G APOSOR932541-5G
3-Chloro-N-methylpyridin-2-amine 95%
3-Chloro-N-methylpyridin-2-amine
Formel: C₆H₇ClN₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11122502
CAS-Nummer: 468718-67-4