5,7-Dichloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931839-1G OR931839-250MG
APOSOR931839-1GEA 104 EUR
APOSOR931839-1G APOSOR931839-250MG
5,7-Dichloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 96%
5,7-Dichloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formel: C₆H₃Cl₂N₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11111407
CAS-Nummer: 24485-01-6