N,N-Diethyl-o-Toluidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N,N-Diethyl-2-methylaniline, 2-Diethylaminotoluene
OR931742-25G OR931742-5G
APOSOR931742-25GEA 609 EUR
APOSOR931742-25G APOSOR931742-5G
N,N-Diethyl-o-Toluidin 95%
N,N-Diethyl-o-Toluidin
Formel: C₁₁H₁₇N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059227
CAS-Nummer: 606-46-2