4-Amino-3-phenylbutyric acid hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Amino-3-phenylbutanoic acid
OR931735-10G OR931735-5G
APOSOR931735-10GEA 180 EUR
APOSOR931735-10G APOSOR931735-5G
4-Amino-3-phenylbutyric acid hydrochloride 98%
4-Amino-3-phenylbutyric acid hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₄ClNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075860
CAS-Nummer: 1078-21-3