H-Phe(2,4-Dime)-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: H-Phe(2.4-Dimethyl)-OH
OR931727-1G OR931727-500MG
APOSOR931727-1GEA 438 EUR
APOSOR931727-1G APOSOR931727-500MG
H-Phe(2,4-Dime)-OH 97%
H-Phe(2,4-Dime)-OH
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 259726-56-2