1,3-Dibromo-5-iodobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR931667-1G OR931667-5G
APOSOR931667-1GEA 29 EUR
APOSOR931667-1G APOSOR931667-5G
1,3-Dibromo-5-iodobenzene 95%
1,3-Dibromo-5-iodobenzene
Formel: C₆H₃Br₂I
Schmelzpunkt: 120…130 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07778996
CAS-Nummer: 19752-57-9