2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzylboronic Acid Pinacol Ester
OR9316-1G
OR9316-5G
APOSOR9316-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9316-1G
APOSOR9316-5G
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan 97%
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel:
C₁₃H₁₉BO₂ Siedepunkt: 65 °C/0.15mmHg Dichte: 0.98 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05663841 CAS-Nummer: 87100-28-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...