4-Chlor-3,5-xylenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-5-hydroxy-3-xylene, Chloroxylenol, 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
OR9315-25G OR9315-500G
APOSOR9315-25GEA 21.9 EUR
APOSOR9315-25G APOSOR9315-500G
4-Chlor-3,5-xylenol 98%
4-Chlor-3,5-xylenol
Formel: C₈H₉ClO
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002324
CAS-Nummer: 88-04-0