Bis(trimethylsilyl)carbodiimid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931437-25G OR931437-5G
APOSOR931437-25GEA 828 EUR
APOSOR931437-25G APOSOR931437-5G
Bis(trimethylsilyl)carbodiimid 95%
Bis(trimethylsilyl)carbodiimid
Formel: C₇H₁₈N₂Si₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051538
CAS-Nummer: 1000-70-0