(±)-2,2-Dimethyl-3-hexanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931230-10G OR931230-1G OR931230-5G
APOSOR931230-10GEA 451 EUR
APOSOR931230-10G APOSOR931230-1G APOSOR931230-5G
(±)-2,2-Dimethyl-3-hexanol 95%
(±)-2,2-Dimethyl-3-hexanol
Formel: C₈H₁₈O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021929
CAS-Nummer: 4209-90-9