2,2-Diethoxypropan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Acetone diethyl Acetal
OR930301-25G OR930301-5G OR930301-100G
APOSOR930301-25GEA 270 EUR
APOSOR930301-25G APOSOR930301-5G APOSOR930301-100G
2,2-Diethoxypropan 95%
2,2-Diethoxypropane
Formel: C₇H₁₆O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009224
CAS-Nummer: 126-84-1