tert-Butyldimethyl(tributylstannylmethoxy)silane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930278-1G OR930278-5G
APOSOR930278-1GEA 197 EUR
APOSOR930278-1G APOSOR930278-5G
tert-Butyldimethyl(tributylstannylmethoxy)silane 95%
tert-Butyldimethyl(tributylstannylmethoxy)silane
Formel: C₁₉H₄₄OSiSn
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD23152698
CAS-Nummer: 123061-64-3
UN-Nummer: 2788
ADR: 6.1,III