N,N-Dimethyl(2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930160-1G OR930160-250MG
APOSOR930160-1GEA 647 EUR
APOSOR930160-1G APOSOR930160-250MG
N,N-Dimethyl(2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine 95%
N,N-Dimethyl(2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine
Formel: C₁₁H₁₅N₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13191648
CAS-Nummer: 7546-48-7