4,5-Dichloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930094-1G OR930094-250MG
APOSOR930094-1GEA 0 EUR
APOSOR930094-1G APOSOR930094-250MG
4,5-Dichloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine 95%
4,5-Dichloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16987934
CAS-Nummer: 99469-85-9