3-Brom-2-nitrotoluol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR930058-25G OR930058-5G
APOSOR930058-25GEA 109 EUR
APOSOR930058-25G APOSOR930058-5G
3-Brom-2-nitrotoluol 97+%
3-Brom-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₆BrNO₂
Schmelzpunkt: 25…29 °C
Dichte: 1.612 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >230 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02673631
CAS-Nummer: 52414-97-8