[2-Methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propyl]amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929979-1G
OR929979-250MG
APOSOR929979-1GEA
464
EUR
APOSOR929979-1G
APOSOR929979-250MG
[2-Methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propyl]amine 95%
[2-Methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propyl]amine
Formel:
C₈H₁₅N₃ Molekulargewicht: 153.23 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09261514 CAS-Nummer: 927986-27-4 |