3-Amino-2-brom-5-methoxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-5-methoxypyridin-3-amine
OR929970-1G OR929970-250MG
APOSOR929970-1GEA 63.8 EUR
APOSOR929970-1G APOSOR929970-250MG
3-Amino-2-brom-5-methoxypyridin 98%
3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine
Formel: C₆H₇BrN₂O
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16659663
CAS-Nummer: 1043688-99-8