6-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929870-1G OR929870-250MG
APOSOR929870-1GEA 134 EUR
APOSOR929870-1G APOSOR929870-250MG
6-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
6-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₈N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659664
CAS-Nummer: 824-51-1