4-Methoxybenzensulphonic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
p-Methoxybenzenesulphonic acid, 4-Methoxybenzenesulphonic acid
OR929851-1G
OR929851-25G
OR929851-5G
APOSOR929851-1GEA
71.2
EUR
APOSOR929851-1G
APOSOR929851-25G
APOSOR929851-5G
4-Methoxybenzensulphonic acid 95%
4-Methoxybenzensulphonic acid
Formel:
C₇H₈O₄S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08685124 CAS-Nummer: 5857-42-1 |