N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-phenylethanol, N-Boc-DL-2-phenylglycinol, Boc-DL-Phenylglycinol, tert-Butyl (2-hydroxy-1-phenylethyl)carbamate
OR929831-1G
OR929831-5G
APOSOR929831-1GEA
21.9
EUR
APOSOR929831-1G
APOSOR929831-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol
Formel:
C₁₃H₁₉NO₃ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01883039 CAS-Nummer: 67341-01-9 |